三溴化磷 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 溴化磷(III)
382061000 382068000
ACRO382061000EA 0 CNY
ACRO382061000 ACRO382068000
三溴化磷 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
三溴化磷
分子式: PBr₃
分子量: 270.69 g/mol
沸点: 175
溶点: -40
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011436
CAS号: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN号: 2922
Merck Index: 12,07514
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M