氢氧化钾 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC32304.291EA 360 CNY
VWRC32304.291 VWRC32304.427
氢氧化钾 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
氢氧化钾
分子式: KOH
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 2924
ADR: 3 (8),II
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed