溴化氢 47%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC20208.297EA
1697
CNY
VWRC20208.297
VWRC20208.460
溴化氢 47%, GPR RECTAPUR®
溴化氢
分子式:
HBr 密度: 1,47 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011323 CAS号: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN号: 1788 ADR: 8,II |
产品技术规格
Assay | Min. 47 % |
Phosphate, Phosphite (as PO4) | max 0.002% |
Sulphate and sulphite (as SO4) | max 0.005% |
Heavy metals (as Pb) | max 0.001% |
Fe (Iron) | max 0.0005% |