p-Toluenesulphonic acid 12% 在乙酸中, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
421220010 421222500
ACRO421220010EA 0 CNY
ACRO421220010 ACRO421222500
p-Toluenesulphonic acid 12% 在乙酸中, 纯净
p-Toluenesulphonic acid
分子式: C₇H₈O₃S
闪点: 41 °C
CAS号: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN号: 2920
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %