甲醇钠 30% (w / w) 5.4 M 在甲醇中, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
168600010 168600250 168600025
ACRO168600010EA 0 CNY
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025
甲醇钠 30% (w / w) 5.4 M 在甲醇中, 纯净
甲醇钠
分子式: CH₃NaO
溶点: 1…5 °C
密度: 0,97 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012179
CAS号: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN号: 1289
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure