DL-二硫苏糖醇 1 mol/l 在水溶液中
供应商: PanReac AppliChem
A3668.0100 A3668.0050
APLIA3668.0100EA 0 CNY
APLIA3668.0100 APLIA3668.0050
DL-二硫苏糖醇 1 mol/l 在水溶液中
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM