戊二醛 25% (w/w) in water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,5-戊二醛, 五碳双缩醛
119980010 119980025 119980250
ACRO119980010EA 0 CNY
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250
戊二醛 25% (w/w) in water
戊二醛
分子式: C₅H₈O₂
沸点: 101 °C (1013 hPa)
溶点: –5 °C
密度: 1,06 g/cm³
闪点: ≥ 71 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007025
CAS号: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)