反-1,2-环己二醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
161650100 161650500
ACRO161650100EA 0 CNY
ACRO161650100 ACRO161650500
反-1,2-环己二醇 98%
反-1,2-环己二醇
分子式: C₆H₁₂O₂
沸点: 117 °C (17mbar)
溶点: 100…104 °C
密度: 1,147 g/cm³ (24 °C)
闪点: 134 °C
MDL编号: MFCD00063611
CAS号: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %