α-甲基苄醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苏合香醇, 甲基苯基甲醇, (±)-α-甲基苄醇, 苯乙烯醇, (±)-1-苯乙醇
351881000 351885000
ACRO351881000EA 0 CNY
ACRO351881000 ACRO351885000
α-甲基苄醇 97%
α-甲基苄醇
分子式: C₆H₅CH(OH)CH₃
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 401
溶点: 20
密度: 1.01 g/cm³
闪点: 86 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004508
CAS号: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN号: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %