3-丁炔-2-醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100
245310500
ACRO245310100EA
0
CNY
ACRO245310100
ACRO245310500
3-丁炔-2-醇 97%
3-丁炔-2-醇
分子式:
C₄H₆O 分子量: 70.09 g/mol 沸点: 104…108 °C (1013 hPa) 溶点: –12 °C 密度: 0.89 g/cm³ 闪点: 26 °C |
MDL编号:
MFCD00004541 CAS号: 2028-63-9 EINECS: 217-978-1 UN号: 2929 ADR: 6.1 II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |