3-丁炔-2-醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100 245310500
ACRO245310100EA 0 CNY
ACRO245310100 ACRO245310500
3-丁炔-2-醇 97%
3-丁炔-2-醇
分子式: C₄H₆O
分子量: 70.09 g/mol
沸点: 104…108 °C (1013 hPa)
溶点: –12 °C
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 26 °C
MDL编号: MFCD00004541
CAS号: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN号: 2929
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %