4-戊烯-2-醇 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 烯丙基甲基甲醇
387430050 387430250
ACRO387430050EA 0 CNY
ACRO387430050 ACRO387430250
4-戊烯-2-醇 96%
4-戊烯-2-醇
分子式: C₅H₁₀O
沸点: 115 °C (1013 hPa)
密度: 0,837 g/cm³
闪点: 25 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004556
CAS号: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN号: 1987
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %