苯基丁二酸 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (±)-苯基丁二酸
130940250 130941000
ACRO130940250EA 0 CNY
ACRO130940250 ACRO130941000
苯基丁二酸 98+%
苯基丁二酸
分子式: C₁₀H₁₀O₄
分子量: 194.19 g/mol
沸点: 368
溶点: 166…169 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004256
CAS号: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %