DL-α-甲氧基苯乙酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: O-甲基-DL-扁桃酸
413870250 413870010 413870050
ACRO413870250EA 0 CNY
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050
DL-α-甲氧基苯乙酸 99%
DL-α-甲氧基苯乙酸
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 165
溶点: 68…72 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064217
CAS号: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %