4-甲基-2-戊醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 甲基异丁基甲醇
149380010 149380025 149380050 149385000
ACRO149380010EA 0 CNY
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000
4-甲基-2-戊醇 99+%
4-甲基-2-戊醇
分子式: C₆H₁₄O
分子量: 102.18 g/mol
沸点: 132 °C (760 mmHg)
溶点: –90 °C
密度: 0.8 g/cm³
闪点: 41 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004550
CAS号: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN号: 2053
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)