4-甲基-2-戊醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
甲基异丁基甲醇
149380010
149380025
149380050
149385000
ACRO149380010EA
0
CNY
ACRO149380010
ACRO149380025
ACRO149380050
ACRO149385000
4-甲基-2-戊醇 99+%
4-甲基-2-戊醇
分子式:
C₆H₁₄O 分子量: 102.18 g/mol 沸点: 132 °C (760 mmHg) 溶点: –90 °C 密度: 0.8 g/cm³ 闪点: 41 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004550 CAS号: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN号: 2053 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |