3-甲基-2-丁醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 异丙基甲基甲醇
149930250 149931000
ACRO149930250EA 0 CNY
ACRO149930250 ACRO149931000
3-甲基-2-丁醇 98%
3-甲基-2-丁醇
分子式: C₅H₁₂O
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 112 °C (760 mmHg)
溶点: -117
密度: 0.81 g/cm³
闪点: 39 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004527
CAS号: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN号: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %