3,7-二甲基-3-辛醇 97+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 四氢芳樟醇
379061000 379065000
ACRO379061000EA 0 CNY
ACRO379061000 ACRO379065000
3,7-二甲基-3-辛醇 97+%
3,7-二甲基-3-辛醇
分子式: C₁₀H₂₂O
沸点: 193 °C (760 mmHg)
密度: 0,828 g/cm³
闪点: 76 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004482
CAS号: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %