3,5,5-三甲基-1-己醇, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol
VWRC262134REA
514
CNY
VWRC262134R
3,5,5-三甲基-1-己醇, TECHNICAL
3,5,5-三甲基-1-己醇
分子式:
(CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH 分子量: 144.26 g/mol 沸点: 193…194 °C (1013 hPa) 溶点: –70 °C 密度: 0.83 g/cm³ (20 °C) 闪点: 80 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00036138 CAS号: 3452-97-9 EINECS: 222-376-7 UN号: 3082 ADR: 9 III |
|
产品技术规格
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 0.826 - 0.831 |