3,5,5-三甲基-1-己醇, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol
VWRC262134REA 514 CNY
VWRC262134R
3,5,5-三甲基-1-己醇, TECHNICAL
3,5,5-三甲基-1-己醇
分子式: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
分子量: 144.26 g/mol
沸点: 193…194 °C (1013 hPa)
溶点: –70 °C
密度: 0.83 g/cm³ (20 °C)
闪点: 80 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036138
CAS号: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37229e1f94f0ca0beccd95c10e5aa4bc92298d4e&vid=6e796ba4819a3eb496c38b2850887cd5d9dcb820&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831