1-甲氧基-2-丙醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 丙二醇甲醚, 丙二醇单甲醚
VWRC23829.293EA 778 CNY
VWRC23829.293 VWRC23829.320
1-甲氧基-2-丙醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
1-甲氧基-2-丙醇
分子式: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
分子量: 90.12 g/mol
沸点: 119.6 °C (1013 hPa)
溶点: –97 °C
密度: 0.92 g/cm³ (20 °C)
闪点: 31
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004537
CAS号: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN号: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %