苄氯 99.5+% stabilised, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-氯甲苯
180850010 180850025
ACRO180850010EA 0 CNY
ACRO180850010 ACRO180850025
苄氯 99.5+% stabilised, extra pure
苄氯
分子式: (C₆H₅)CH₂Cl
分子量: 126.59 g/mol
沸点: 179.3
溶点: –39 °C
密度: 1.1 g/cm³
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000889
CAS号: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN号: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01131
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide