1-甲氧基-2-丙醇 98.5%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丙二醇甲醚, 丙二醇单甲醚
244990025 244990250 244990010 244990050
ACRO244990025EA 0 CNY
ACRO244990025 ACRO244990250 ACRO244990010 ACRO244990050
1-甲氧基-2-丙醇 98.5%, extra pure
1-甲氧基-2-丙醇
分子式: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
分子量: 90.12 g/mol
沸点: 120 °C (760 mmHg)
溶点: –97 °C
密度: 0.92 g/cm³
闪点: 30 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004537
CAS号: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN号: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %