(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025
ACRO259050010EA 0 CNY
ACRO259050010 ACRO259050025
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
分子式: C₅H₁₂O₂
分子量: 104.15 g/mol
沸点: 132 °C (760 mmHg)
溶点: –100 °C
密度: 0.897 g/cm³
闪点: 42 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00067050
CAS号: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN号: 3271
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol