(±)-3-氨基-1,2-丙二醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
104420250 104421000
ACRO104420250EA 0 CNY
ACRO104420250 ACRO104421000
(±)-3-氨基-1,2-丙二醇 98%
(±)-3-氨基-1,2-丙二醇
分子式: C₃H₉NO₂
沸点: 264…265 °C (739 mmHg)
密度: 1,17 g/cm³
闪点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008140
CAS号: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %