4-甲氧基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
126000010 126001000 126005000
ACRO126000010EA 0 CNY
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000
4-甲氧基苯酚 99%
4-甲氧基苯酚
分子式: C₇H₈O₂
沸点: 243 °C (760 mmHg)
溶点: 56…57 °C
密度: 1,55 g/cm³ (20 °C)
闪点: 133 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002332
CAS号: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %