DL-半胱氨酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (±)-2-氨基-3-巯基丙酸
230120100 230120500
ACRO230120100EA 0 CNY
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-半胱氨酸 97%
DL-半胱氨酸
分子式: C₃H₇NO₂S
分子量: 121.16 g/mol
沸点: 254
溶点: 225 °C (dec.)
密度: 1.441
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004881
CAS号: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N