DL-甲硫氨酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
125650025 125651000 125652500
ACRO125650025EA 0 CNY
ACRO125650025 ACRO125651000 ACRO125652500
DL-甲硫氨酸 99+%
DL-甲硫氨酸
分子式: C₅H₁₁NO₂S
溶点: 270…273 °C (dec.)
密度: 1,34 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00063096
CAS号: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004