碘丁烷 98% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丁基碘
173431000 173435000
ACRO173431000EA 0 CNY
ACRO173431000 ACRO173435000
碘丁烷 98% stabilised
碘丁烷
分子式: C₄H₉I
沸点: 130 °C (1013 hPa)
溶点: –103 °C
密度: 1,61 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001098
CAS号: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01572
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper