3-溴-1,2-丙二醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
209850050 209850250
ACRO209850050EA 0 CNY
ACRO209850050 ACRO209850250
3-溴-1,2-丙二醇 97%
3-溴-1,2-丙二醇
分子式: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
沸点: 72…75 °C (,2 mmHg)
密度: 1,77 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004711
CAS号: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %