2-溴丁酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid
164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 0 CNY
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
2-溴丁酸 99%
2-溴丁酸
分子式: H₃CCH₂BrCHCOOH
分子量: 167 g/mol
沸点: 214
溶点: –4 °C
密度: 1.56 g/cm³
闪点: >112 °C
MDL编号: MFCD00004216
CAS号: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN号: 2922
Merck Index: 13,01397
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %