单宁酸 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 没食子鞣酸, 单宁
202420010 202420050 202425000
ACRO202420010EA 0 CNY
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000
单宁酸 95%
单宁酸
分子式: C₇₆H₅₂O₄₆
溶点: 218 °C (dec.)
密度: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 198 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066397
CAS号: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %