Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P7949-500ML P7949-100ML
SIALP7949-500MLEA 0 CNY
SIALP7949-500ML SIALP7949-100ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3