Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8074-100ML P8074-500ML
SIALP8074-100MLEA 0 CNY
SIALP8074-100ML SIALP8074-500ML
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
沸点: ∼100 °C (1013 hPa)
溶点: –21 °C
密度: 1,062 g/cm³ (20 °C)
闪点: >149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082107
CAS号: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664