Tween® 80 (Polysorbate) zS, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
MQ200
8.22187.0500 8.22187.1000
MERC8.22187.0500EA 0 CNY
MERC8.22187.0500 MERC8.22187.1000
Tween® 80 (Polysorbate) zS, Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
  • pH value: 5 - 7 (50 g/L, H₂O, 20 °C)
  • Vapor pressure: <1.33 hPa (20 °C)
  • Viscosity kinematic: 300 - 500 mm2/s (25 °C)
Caution: Store below +30 °C
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC.
沸点: ∼100 °C (1013 hPa)
溶点: –21 °C
密度: 1.062 g/cm³ (20 °C)
闪点: >113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082107
CAS号: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
现在订购
产品技术规格
Identity Passes test
Saponification value 45 - 55
Hydroxyl vlaue 65 - 80
Density (d20 °C/4 °C) 1,060 - 1,090
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 180 °C
Viscosity kinematic 300 - 500 mm2/s (25 °C)