Polysorbate 80
供应商: Thermo Fisher Scientific
L13315.AE
L13315.AP
ALFAL13315.AEEA
0
CNY
ALFAL13315.AE
ALFAL13315.AP
Polysorbate 80
Polysorbate 80
CAS No.: 9005-65-6
Flash Point:
沸点:
>100 °C 溶点: 100 °C 密度: 1,064 闪点: >149 °C (300 °F) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00082107 CAS号: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 14,7582 |