Polyethylene glycol 400, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 400
VWRC26602.290EA 618 CNY
VWRC26602.290 VWRC26602.460 VWRC26602.320
Polyethylene glycol 400, GPR RECTAPUR®
Polyethylene glycol 400
分子式: H(OCH₂CH₂)nOH
分子量: 400 g/mol
沸点: >250 °C (1013 hPa)
溶点: 4…8 °C
密度: 1.13 g/cm³ (20 °C)
闪点: 245
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00081839
CAS号: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300