DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
2-羟基丙酸
VWRC20366.293EA
1319
CNY
VWRC20366.293
VWRC20366.464
DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL
DL-乳酸
分子式:
H₃CCH(OH)COOH 分子量: 90.08 g/mol 溶点: 53 °C 密度: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004520 CAS号: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 13,05351 |
产品技术规格
Assay | Min. 90 % |