DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
2-羟基丙酸
VWRC20356.298EA
621
CNY
VWRC20356.298
VWRC20356.323
DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure
DL-乳酸
分子式:
H₃CCH(OH)COOH 分子量: 90.08 g/mol 溶点: 53 °C 密度: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004520 CAS号: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 13,05351 |
产品技术规格
Assay | Min. 90 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |