庆大霉素, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 庆大霉素 C, 正泰霉素
MQ200
G1914-250MG G1914-5G
SIALG1914-250MGEA 0 CNY
SIALG1914-250MG SIALG1914-5G
庆大霉素, Sigma-Aldrich®
庆大霉素
溶点: 218…237 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00270181
CAS号: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403