蔗糖八乙酸酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 八乙酸蔗糖酯
419790010 419792500
ACRO419790010EA 0 CNY
ACRO419790010 ACRO419792500
蔗糖八乙酸酯 98%
蔗糖八乙酸酯
分子式: C₂₈H₃₈O₁₉
分子量: 678.6 g/mol
沸点: 250 °C (1 mmHg)
溶点: >78 °C
密度: 1.28 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006623
CAS号: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)