葡萄糖酸 50% (w/w) in water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,3,4,5,6-五羟基己酸
119890010 119890025
ACRO119890010EA 0 CNY
ACRO119890010 ACRO119890025
葡萄糖酸 50% (w/w) in water
葡萄糖酸
分子式: C₆H₁₂O₇
溶点: < 15 °C
密度: 1,23 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004240
CAS号: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %