三氟化硼二甲醚
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
204060500 204062500
ACRO204060500EA 0 CNY
ACRO204060500 ACRO204062500
三氟化硼二甲醚
三氟化硼二甲醚
分子式: C₂H₆BF₃O
沸点: 126 °C (1013 hPa)
溶点: –14 °C
密度: 1,23 g/cm³
闪点: 62 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013192
CAS号: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN号: 2965
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)