N,N-二甲基甲酰胺-d7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二甲基甲酰胺(氘代), DMF-d7
183600010 183600100
ACRO183600010EA 0 CNY
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-二甲基甲酰胺-d7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
N,N-二甲基甲酰胺-d7
分子式: DCOON(CD₃)₂
分子量: 80.04 g/mol
沸点: 152
溶点: –60 °C
密度: 1.03 g/cm³
闪点: 58
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003286
CAS号: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN号: 2265
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %