吡啶-d5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 0 CNY
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
吡啶-d5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
吡啶-d5
分子式: C₅D₅N
沸点: 114,4 °C (1013 hPa)
溶点: –41 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044639
CAS号: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN号: 1282
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %