二甲亚砜-d6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二甲基亚砜-d6, DMSO-d6, 氘代二甲亚砜
181150100 181150250 181150500
ACRO181150100EA 0 CNY
ACRO181150100 ACRO181150250 ACRO181150500
二甲亚砜-d6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
二甲亚砜-d6
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84.09 g/mol
沸点: 189
溶点: 20.2
密度: 1.19 g/cm³
闪点: 88 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %