二甲亚砜-d6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
351450100
351450250
ACRO351450100EA
0
CNY
ACRO351450100
ACRO351450250
二甲亚砜-d6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式:
D₃CS(O)CD₃ 沸点: 190 °C (760 mmHg) 密度: 1,19 g/cm³ 闪点: 88 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002090 CAS号: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
TMS | 0.02 to 0.04 % |