氯仿-d 99.8 atom % D stabilised for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氘代氯仿
351420250 351421000 351425000
ACRO351420250EA 0 CNY
ACRO351420250 ACRO351421000 ACRO351425000
氯仿-d 99.8 atom % D stabilised for NMR spectroscopy
氯仿-d
分子式: CDCl₃
分子量: 120.38 g/mol
沸点: 60.8
溶点: –64 °C
密度: 1.5 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000827
CAS号: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN号: 1888
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %