Petroleum spirit, 80…110 °C, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC23841.364EA
0
CNY
VWRC23841.364
VWRC23841.320
VWRC23841.320MT
Petroleum spirit, 80…110 °C, TECHNICAL
Petroleum spirit
密度:
0,69 g/cm³ (20 °C) 闪点: –10 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00081849 CAS号: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN号: 1268 ADR: 3,II |
产品技术规格
Density (20/4) | 0.680 - 0.730 |
Distillation (min. 90 %) | 80 - 110 °C |