十氢萘,顺式和反式的混合物 cis- and trans-mixture 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
111840010 111840025 111840050 111845000
ACRO111840010EA 0 CNY
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000
十氢萘,顺式和反式的混合物 cis- and trans-mixture 98%
十氢萘,顺式和反式的混合物
分子式: C₁₀H₁₈
沸点: 187 °C (760 mmHg)
溶点: –31 °C
密度: 0,89 g/cm³
闪点: 58 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004130
CAS号: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN号: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA