丁基羟基茴香醚 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2(3)-叔丁基-4-羟基茴香醚, BHA, 2(3)-叔丁基-4-甲氧基苯酚
235231000 235235000
ACRO235231000EA 0 CNY
ACRO235231000 ACRO235235000
丁基羟基茴香醚 96%
丁基羟基茴香醚
分子式: C₁₁H₁₆O₂
分子量: 180.25 g/mol
沸点: 268 °C (760 mmHg)
溶点: 48…55 °C
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD01779059
CAS号: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %