硫 99.5%, resublimed
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
201250025 201250250
ACRO201250025EA 0 CNY
ACRO201250025 ACRO201250250
硫 99.5%, resublimed
分子式: S
沸点: 445 °C (1013 hPa)
溶点: 114 °C
密度: 2,36 g/cm³ (20 °C)
闪点: 168 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00085316
CAS号: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN号: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Free acid (H2SO4) ≤0.02 %
Free alkali (NaOH) ≤0.01 %