硫 99.999% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 0 CNY
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
硫 99.999% (trace metals basis)
分子式: S
沸点: 445 °C (1013 hPa)
溶点: 114 °C
密度: 2,36 g/cm³ (20 °C)
闪点: 168 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00085316
CAS号: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN号: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %